Learn More
3'-Hydroxy Stanozolol-d3 (1 mg/ml dans le méthanol), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3'-Hydroxystanozolol-D3 |
| CAS | 170082-17-4 |
| Formule moléculaire | C21 2H3 H29 N2 O2 |
| Quantité | 1x1 mL |
| Synonyme | 3'-Hydroxystanozolol-D3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H32N2O2/c1-19-11-14-17(22-23-18(14)24)10-12(19)4-5-13-15(19)6-8-20(2)16(13)7-9-21(20,3)25/h12-13,15-16,25H,4-11H2,1-3H3,(H2,22,23,24)/t12-,13+,15-,16-,19-,20-,21-/m0/s1/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]nc(O)c5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 347.51 |
| Poids de la formule | 347.2652 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1 mg/mL |