Learn More
3-Hydroxy Xylazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy Xylazine |
| CAS | 145356-33-8 |
| Formule moléculaire | C12 H16 N2 O S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 3-[(5,6-Dihydro-4H-1,3-thiazin-2-yl)amino]-2,4-dimethylphenol |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16N2OS/c1-8-4-5-10(15)9(2)11(8)14-12-13-6-3-7-16-12/h4-5,15H,3,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(C)c1NC2=NCCCS2 |
| Nom IUPAC | 3-(5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-ylamino)-2,4-diméthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.333 |
| Poids de la formule | 236.098 |