Learn More
3-Hydroxyacétaminophène-d3, TRC
Code produit 30393872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393872 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30393872 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7147521MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyacetaminophen-d3
CAS 1020719-47-4
Formule moléculaire C8 2H3 H6 N O3
Quantité 1 mg
Synonyme Acetamide-2,2,2-d3, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-d3, 3-Hydroxyacetaminophen-d3, 4-(Acetyl-d3-amino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol-d3, 3'-Hydroxyacetaminophen-d3, 3',4'-Dihydroxyacetanilide-d3, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,2,2-trideuterioacetamide, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 2,2,2-tridéutério-N-(3,4-dihydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 170.18
Poids de la formule 170.0771