Learn More
3-Hydroxyacétaminophène-D3, TRC
Code produit 30407659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407659 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30407659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH71475210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyacetaminophen-d3
CAS 1020719-47-4
Formule moléculaire C8 2H3 H6 N O3
Quantité 10 mg
Synonyme Acetamide-2,2,2-d3, N-(3,4-dihydroxyphenyl)-, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-d3, 3-Hydroxyacetaminophen-d3, 4-(Acetyl-d3-amino)catechol, 4-Acetylaminopyrocatechol-d3, 3'-Hydroxyacetaminophen-d3, 3',4'-Dihydroxyacetanilide-d3, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2,2,2-trideuterioacetamide, N-(3,4-Dihydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-D3
Formule InChI InChI=1S/C8H9NO3/c1-5(10)9-6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,11-12H,1H3,(H,9,10)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC 2,2,2-trideutéro-N-(3,4-dihydroxyphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 170.18
Poids de la formule 170.0771