Learn More
3’-hydroxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494234 500 g 500g
11484234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12547.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-71-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
3’Hydroxyacetophenone is used in the preparation of chalcones and flavonoids, which finds application as an anti-tuberculosis agent and antileishmanial chaocones. It is also involved in the preparation of phenylephrine. Further, it is an active component of castoreum, which is used as a tincture in some perfumes and as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3’hydroxyacétophénone sert à la préparation des chalcones et des flavonoïdes, qui sont utilisés comme agents antituberculeux et chalcones antileishmaniaux. Il participe aussi à la préparation de la phényléphrine. En outre, il s’agit d’un composant actif du castoreum, qui sert de teinture dans certains parfums et d’additif alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-71-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002298
Clé InChI LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-hydroxyacetophenone, 3-hydroxyacetophenone, 1-3-hydroxyphenyl ethanone, m-hydroxyacetophenone, 3-acetylphenol, 1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-hydroxyphenyl, m-acetylphenol, 3-hydroxy acetophenone, 3-acetophenol
CID PubChem 8487
Nom IUPAC 1-(3-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Hydroxyacetophenone
Point de fusion 93°C to 97°C
Densité 1.1
Point d’ébullition 296°C
Quantité 500 g
Beilstein 2040676
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%