Learn More
Acide 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10161292
Change view
Click to view available options
:
Flacon en verre ambré ; 10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10161292 Flacon en verre ambré ; 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10161292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12757EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
CAS 42711-75-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H15O3
Numéro MDL MFCD00193929
Quantité 10 g
Synonyme 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
Clé InChI CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
SMILES OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Nom IUPAC Acide 3-hydroxyadamantane-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
CID PubChem 2736518
Poids de la formule 196.24
Pourcentage de pureté 97%