Learn More
Acide 3-hydroxyadamantane-1-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454287
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11454287 1 g 1g
11464287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20377.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42711-75-1 | C11H15O3 | 195.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42711-75-1
Formule moléculaire C11H15O3
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00193929
Clé InChI CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
Synonyme 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
CID PubChem 2736518
Nom IUPAC Acide 3-hydroxyadamantane-1-carboxylique
SMILES OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
Point de fusion 203°C to 207°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 98%