Learn More
Acide 3-hydroxyadamantane-1-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464287
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464287 5 g 5g
11454287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20377.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 42711-75-1 | C11H15O3 | 195.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42711-75-1
Formule moléculaire C11H15O3
Poids moléculaire (g/mol) 195.24
Numéro MDL MFCD00193929
Clé InChI CJJMAWPEZKYJAP-JZVMUCMXSA-M
Synonyme 3-hydroxy-1-adamantanecarboxylic acid, 3-hydroxy-adamantane-1-carboxylic acid, 3-hydroxyadamantanecarboxylic acid, 1-carboxy-3-adamantanol, 3-hydroxy-1-adamantane carboxylic acid, 3-hydroxytricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, 3-carboxy-1-hydroxyadamantane, 3-hydroxy-tricyclo, acmc-1aqmu, 3-carboxy-1-adamantanol
CID PubChem 2736518
Nom IUPAC Acide 3-hydroxyadamantane-1-carboxylique
SMILES OC12C[C@@H]3C[C@H](C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyadamantane-1-carboxylic acid
Point de fusion 203°C to 207°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.