Learn More
3-Hydroxyanthranilic acid, MedChemExpress
Code produit 16489306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489306 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW001171
MedChemExpress 3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H7NO3
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (326.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(O)=C1N
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Poudre
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism