Learn More
3-Hydroxyanthranilic Acid, TRC
Code produit 30010944
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010944 1 g 1g
30009300 100 mg 100mg
30009726 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010944 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8017901G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-93-6
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Synonyme Benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, Anthranilic acid, 3-hydroxy- (8CI), 2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxyanthranilic acid, NSC 522891
Nom IUPAC 2-amino-3-hydroxybenzoic acid
SMILES Nc1c(O)cccc1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyanthranilic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Poids de la formule 153.0426
Pourcentage de pureté >95%