Learn More
3-Chlorhydrate d’hydroxy-azétidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485570 5 g 5g
15433317 250 mg 250mg
11475570 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485570 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25842.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18621-18-6 | C3H8ClNO | 109.553 g/mol
3-Hydroxyazetidine hydrochloride is an building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic and a useful intermediate in the synthesis of polypeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-chlorhydrate d’hydroxyazétidine est un bloc de construction utilisé dans une synthèse récente d’un antibiotique fluoroquinolone et un intermédiaire utile dans la synthèse des polypeptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le DMSO, le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18621-18-6
Formule moléculaire C3H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 109.553
Numéro MDL MFCD02683887
Clé InChI UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
CID PubChem 2759290
Nom IUPAC Azétidine-3-ol ; chlorhydrate
SMILES C1C(CN1)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Point de fusion 85°C to 90°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,DMSO,methanol.
Poids de la formule 109.56
Pourcentage de pureté 97%