Learn More
3-Hydroxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339479
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339479 25 g 25g
11460014 100 g 100g
11470014 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339479 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13541.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-hydroxybenzaldéhyde est utilisé comme ionophore, lors du développement d’un capteur à membrane en PVC hautement sélectif et sensible, qui peut être utilisé comme électrode sélective d’ions Tb3+.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et le méthanol
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-83-4
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.123
Numéro MDL MFCD00003368
Clé InChI IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
CID PubChem 101
ChEBI CHEBI:16207
Nom IUPAC 3-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzaldehyde
Point de fusion 102°C to 105°C
Point d’ébullition 191°C (50 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 507099
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO and Methanol
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 97%