Learn More
3-hydroxybenzaldéhyde, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10020940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10020940 500 g Flacon en plastique 500g
10636502 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10020940 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120965000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-83-4
Formule moléculaire C7H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Numéro MDL MFCD00003368
Clé InChI IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
CID PubChem 101
ChEBI CHEBI:16207
Nom IUPAC 3-hydroxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzaldehyde
Note relative au nom 98.5%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 105°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 191°C (50.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOC6H4CHO
Quantité 500 g
Beilstein 08, 58
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Poids de la formule 122.12
Pourcentage de pureté 98.50%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.