Learn More
3-Hydroxybenzaldehyde, TRC
Code produit 17924845
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17924845 250 g 250g
17921915 100 g 100g
17992495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17924845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH828965250G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-83-4
Formule moléculaire C7 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 122.12
Synonyme Benzaldehyde, 3-hydroxy-, Benzaldehyde, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzaldehyde, 3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, NSC 3504, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
Nom IUPAC 3-hydroxybenzaldehyde
SMILES Oc1cccc(C=O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzaldehyde
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
Poids de la formule 122.0368