Learn More
Acide 3-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339605 1 g 1g
11349605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339605 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19061.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87199-18-6
Formule moléculaire C6H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 137.93
Numéro MDL MFCD01074603
Clé InChI WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
CID PubChem 2734359
Nom IUPAC Acide (3-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion 208°C to 210°C
Quantité 1 g
Beilstein 3240771
Poids de la formule 137.93
Pourcentage de pureté 97%