Learn More
3-hydroxybenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346906 1 g 1g
11356906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04357.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5818-06-4
Numéro MDL MFCD00014759
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzhydrazide
Point de fusion 157°C to 159°C
Formule moléculaire C7H8N2O2
Quantité 1 g
Beilstein 638933
Synonyme 3-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoic hydrazide, m-hydroxybenzohydrazide, m-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-hydroxy, 3-???phenol, 3-hydroxy benzhydrazide, 3-hydroxy benzohydrazide, 3-hydroxy-benzohydrazide
Clé InChI OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)NN
Nom IUPAC 3-hydroxybenzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
CID PubChem 79889
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%