Learn More
3-hydroxybenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356906 5 g 5g
11346906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04357.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Ajouter au panier
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5818-06-4
Numéro MDL MFCD00014759
ChEBI CHEBI:39411
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzhydrazide
Point de fusion 157°C to 159°C
Formule moléculaire C17H16Cl2O3
Quantité 5 g
Beilstein 638933
Synonyme chloropropylate, chlorpropylat, chlorpropylate, rospin, acaralate, chlormite, gesakur, rospine, rospan, isopropyl 4,4'-dichlorobenzilate
Clé InChI AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Nom IUPAC propan-2-yl 2,2-bis(4-chlorophényl)-2-hydroxyacétate
Poids moléculaire (g/mol) 339.21
CID PubChem 22094
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%