Learn More
Acide 3-hydroxybenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490194 100 g 100g
11400204 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13628.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-06-9 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
3-Hydroxybenzoic acid is used in perfumery. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-hydroxybenzoïque est utilisé en parfumerie. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-06-9
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002506
Clé InChI IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-hydroxybenzoic acid, m-salicylic acid, 3-carboxyphenol, benzoic acid, 3-hydroxy, m-hba, 3-hydroxybenzoate, benzoic acid, m-hydroxy, acido m-idrossibenzoico, meta-hydroxybenzoic acid, kyselina 3-hydroxybenzoova
CID PubChem 7420
ChEBI CHEBI:30764
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzoic acid
Point de fusion 201°C to 203°C
Point d’éclair 220°C (428°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 508160
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Hydroxybenzoic acid