Learn More
3-hydroxybenzonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430297 5 g 5g
11440297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21702.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 873-62-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
3-Hydroxybenzonitrile, is an intermediate that can be used for the synthesis of new Serotonin 5-HT1A receptor agonists having antinociceptive activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-hydroxybenzonitrile est un intermédiaire qui peut être utilisé pour la synthèse de nouveaux antagonistes du récepteur de la sérotonine 5-HT1A ayant une activité antinociceptive in vivo.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-62-1
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.123
Numéro MDL MFCD00002252
Clé InChI SGHBRHKBCLLVCI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanophenol, m-hydroxybenzonitrile, m-cyanophenol, benzonitrile, 3-hydroxy, benzonitrile, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzonitrile, 3-cyano phenol, 3-cyano-phenol, 3-hydroxy benzonitrile, pubchem13113
CID PubChem 13394
Nom IUPAC 3-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzonitrile
Point de fusion 78°C to 81°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 99%