Learn More
3-Hydroxybenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499206 5 g 5g
11489206 1 g 1g
11409216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18061.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13020-57-0 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
3-Hydroxybenzophenone is a benzophenone metabolite with potential estrogenic and anti-androgenic activity. is a more attractive hydrogen bonding co-material for MCPBA, as the 3-hydroxyl group is unable to form an intramolecular hydrogen bond. It is commonly used as a radical and cationic photo initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3hydroxybenzophénone est un métabolite de la benzophénone ayant une activité œstrogène et anti-androgène potentielle. Il s’agit d’une co-substance de liaison avec l’hydrogène, qui est plus attractive pour le m-CPBA, car le groupe 3-hydroxyle est incapable de former une liaison hydrogène intramoléculaire. Elle est couramment utilisée comme photo-initiateur radicalaire et cationique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, DCM. Acétate d’éthyle :
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13020-57-0
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.221
Numéro MDL MFCD00002297
Clé InChI SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybenzophenone, 3-hydroxyphenyl phenyl methanone, m-hydroxybenzophenone, methanone, 3-hydroxyphenyl phenyl, 3-hydroxy-benzophenon, dsstox_cid_27856, dsstox_rid_82609, dsstox_gsid_47880, 3-hydroxyphenyl phenyl ketone
CID PubChem 83050
Nom IUPAC (3-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzophenone
Point de fusion 113°C to 115°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform,DCM. Ethyl Acetate.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 99%