Learn More
Alcool 3-hydroxybenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11428566 100 g 100g
11408566 5 g 5g
11418566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11428566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15981.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
3-Hydroxybenzyl alcohol is used as an intermediate to produce other chemicals like 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 3-hydroxybenzylique est utilisé comme intermédiaire pour produire d’autres produits chimiques tels que le 3-oxy-1′-acétoxy-1-méthyl-benzol.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-24-6
Formule moléculaire C7H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 124.139
Numéro MDL MFCD00004643
Clé InChI OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
CID PubChem 102
ChEBI CHEBI:17069
Nom IUPAC 3-(hydroxyméthyl)phénol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzyl alcohol
Point de fusion 69°C to 72°C
Densité 1.16
Point d’ébullition ∼300°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 2041500
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 98%