Learn More
Alcool 3-hydroxybenzylique, TRC
Code produit 30396621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396621 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH80970525G
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzyl Alcohol
CAS 620-24-6
Formule moléculaire C7H8O2
Quantité 25 g
Synonyme 3-Hydroxybenzenemethanol, m-Hydroxybenzyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)phenol, KSD 2405, NSC 60735
Formule InChI InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2
SMILES OCc1cccc(O)c1
Nom IUPAC 3-(hydroxyméthyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Poids de la formule 124.0524