Learn More
3-Hydroxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Hydroxybenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-hydroxybenzylamine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxybenzylamine |
| Point de fusion | 170°C to 173°C |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3259 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and ethanol. |
| Poids de la formule | 123.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |