Learn More
Dihydrochlorhydrate de 3-hydroxybenzylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687392 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10687392 1 g Flacon en verre 1g
10378360 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10687392 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229030010
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 81012-99-9 | Molecular Formula: C7H12Cl2N2O | Molecular Weight: 211.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81012-99-9
Formule moléculaire C7H12Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 211.09
Numéro MDL MFCD00044695
Clé InChI ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinylmethyl phenol dihydrochloride, alpha-hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine 2hcl, 3-hydrazinomethyl phenol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine hydrochloride, m-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl-phenol dihydrochloride, phenol, 3-hydrazinomethyl-, dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl phenol, chloride, chloride
CID PubChem 2724402
Nom IUPAC 3-(hydrazinylméthyl)phénol ; Dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NNCC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 138°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2NHNH2·2HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 211.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre adhérente
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.