Learn More
3-Hydroxybutyraldéhyde Diméthylacétal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxybutyraldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 39562-58-8 |
| Formule moléculaire | C6H14O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Aldol Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CC(C)O)OC |
| Nom IUPAC | 4,4-diméthoxybutan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.17 |
| Poids de la formule | 134.0943 |