Learn More
Acide 3-hydroxybutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10192530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192530 5 g Flacon en verre 5g
10245110 10 g Flacon en verre 10g
10239743 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10192530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121050050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.05€
    73.65€ / 5g
    Économisez 15.40€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-85-6
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00004546
Clé InChI WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
CID PubChem 441
ChEBI CHEBI:20067
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybutanoïque
SMILES CC(CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybutyric acid
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Densité 1.1260g/mL
Point d’ébullition 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 112°C
Plage de pourcentage du dosage 95&percent;
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CO2H
Indice de réfraction 1.4420 to 1.4440
Quantité 5 g
Beilstein 03, 307
Fieser 14,178
Merck Index 15, 4855
Gravité spécifique 1.126
Informations sur la solubilité Solubility in water: >10% in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxybutyric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.