Learn More
Acide 3-hydroxybuturique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15493927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15493927 5 g 5g
15403937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15493927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30426.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
3-Hydroxybutyric acid is used in enantioselective synthesis of D-(-)-3-hydroxybutyric acid by escherichia coli. It forms films of random copolymer with (R)-3-hydroxypentanoic acid, (R)-3-hydroxyhexanoic acid, 4-hydroxybutyric acid, 6-hydroxyhexanoic acid and (S,S)-lactide by the melt-crystallized method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-hydroxybutyrique est utilisé dans la synthèse énantiosélective de l’acide D-(-)-3-hydroxybutyrique par l’Escherichia coli. Il forme des films de copolymère aléatoire avec de l’acide (R)-3-hydroxypentanoïque, de l’acide (R)-3-hydroxyhexanoïque, de l’acide 4-hydroxybutyrique, de l’acide 6-hydroxyhexanoïque et du (S,S)-lactide par la méthode cristallisée par fusion.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-85-6
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.105
Numéro MDL MFCD00004546
Clé InChI WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
CID PubChem 441
ChEBI CHEBI:20067
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybutanoïque
SMILES CC(CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybutyric acid
Point de fusion 36°C to 39°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4816
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol and ether.
Poids de la formule 104.1
Pourcentage de pureté 98%