Learn More
3-Hydroxybutyric acid, MedChemExpress
Description
3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxybutyric acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 300-85-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C4H8O3 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Synonyme | β-Hydroxybutyric acid |
| Informations sur la solubilité | H2O : 250 mg/mL (2401.54 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 100 mg/mL (960.61 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH) |
| Afficher plus |