Learn More
Acide 3-hydroxybutyrique, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359528
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359528 5 g 5g
11369528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043354.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Industrially, 3-hydroxybutanoic acid is used for the manufacture of biodegradable plastics. It is also acts as a solvent in organoleptics, cosmetics. It is also used in enantioselective synthesis of D-(-)-3-hydroxybutyric acid by Escherichia coli.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 300-85-6
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.105
Numéro MDL MFCD00004546
Clé InChI WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
CID PubChem 441
ChEBI CHEBI:20067
Nom IUPAC Acide 3-hydroxybutanoïque
SMILES CC(CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxybutyric acid
Couleur Incolore
Densité 1.13 g/mL
Point d’ébullition 130°C (12 mmHg)
Point d’éclair >112°C (234°F)
Indice de réfraction 1.4445
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4816
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol, ether
Poids de la formule 104.1
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.