Learn More
(± Acide )-3-hydroxybutyrique (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 300-85-6 |
| Formule moléculaire | C4 H8 O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Butanoic acid, 3-hydroxy-, Butyric acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxybutyric acid, (±)-β-Hydroxybutyric acid, 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric acid, DL-β-Hydroxybutyric acid, NSC 3806, β-Hydroxy-n-butyric acid, β-Hydroxybutanoic acid, β-Hydroxybutyric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(O)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 3-hydroxybutanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 104.1 |
| Poids de la formule | 104.0473 |