Learn More
3-hydroxyflavone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Hydroxyflavone is a reactant involved in studies of photochemically-induced dioxygenase-type CO-release reactivity; phase-transfer protection and deprotection of hydroxychromones; and O-methylation with di-Me carbonate. As a reactant it is involved in the synthesis of biologically active molecules including 2-chloropyridine derivatives for studies of antitumor agents and telomerase inhibitors; dihydrochromenopyrazines and chromenoquinoxalines. It is also involved in studies of its electrochemical properties using voltammetric methodologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-hydroxyflavone est un réactif impliqué dans les études de réactivité de la libération de CO de type dioxygénase induite photochimiquement ; la protection par transfert de phase et la déprotection des hydroxychromes ; l’O-méthylation avec du carbonate di-Me. En tant que réactif, il est impliqué dans la synthèse de molécules biologiquement actives, y compris des dérivés de la 2-chloropyridine, pour l’étude des agents antitumoraux et des inhibiteurs de la télomérase ; des dihydrochromenopyrazines et chromenoquinoxalines. Il est également impliqué dans des études de ses propriétés électrochimiques à l’aide de méthodologies voltammétriques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le N,N-DMF et l’éthanol.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxyflavone |
| Point de fusion | 168°C to 172°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 15789 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in N,N-DMF and ethanol. |
| Poids de la formule | 238.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |