Learn More
3-Hydroxyfluoranthène-d9, CDN
Code produit 30323680
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.025 g
Conditionnement:
0.01g
0.03g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323680 0.025 g 0.03g
30313738 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30323680 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND82270.025G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyfluoranthene-D9
CAS 2733214-80-5
Formule moléculaire C16 D9 H O
Quantité 0.025 g
Synonyme 3-Fluoranthenol-d9, 3-Hydroxyfluoranthene-D9, 3-Hydroxyfluoranthene-1,2,4,5,6,7,8,9,10-d9
Formule InChI InChI=1 S/C16H10O/c17-15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9,17 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c(O)c([2 H])c([2 H])c2c34
Nom IUPAC 1,2,4,5,6,7,8,9,10-nonadutérin-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 227.3055
Poids de la formule 227.1297 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity