Learn More
Acide 3-hydroxyhexanoïque, TRC
Code produit 30394201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394201 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394201 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH82532025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 25 mg
Synonyme (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(O)CC(=O)O
Nom IUPAC acide 3-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 132.158
Poids de la formule 132.0786
Pourcentage de pureté >95