Learn More
Acide 3-hydroxyhexanoïque, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 10191-24-9 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6 H12 O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCC(O)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 3-hydroxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.158 |
| Show More |