Learn More
Acide 3-hydroxyhexanoïque, TRC
Code produit 30402955
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402955 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8253201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C6 H12 O3
Quantité 1 g
Synonyme (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(O)CC(=O)O
Nom IUPAC acide 3-hydroxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 132.158
Poids de la formule 132.0786
Pourcentage de pureté >95