Learn More
3-hydroxyisoquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11308736 1 g 1g
11318736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19428.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 7651-81-2 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7651-81-2
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.161
Numéro MDL MFCD00075524
Clé InChI GYPOFOQUZZUVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyisoquinoline, isoquinolin-3-ol, isoquinolin-3 2h-one, 3-isoquinolinol, 2,3-dihydroisoquinolin-3-one, 3 2h-isoquinolinone, 2h-3-isoquinolone, zlchem 163, 3-hydroxy-isoquinoline, 3-isoquinolinol 9ci
CID PubChem 2736554
Nom IUPAC 2H-isoquinoline-3-one
SMILES C1=CC2=CC(=O)NC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyisoquinoline
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 113230
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 99%