Learn More
3-Hydroxyisovaleric acid, MedChemExpress
Description
3-Hydroxyisovaleric acid is a normal endogenous metabolite excreted in the urine. The urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid is early and sensitive indicator of biotin deficiency.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxyisovaleric acid |
| Forme physique | Liquid |
| CAS | 625-08-1 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H10O3 |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 50 mg/mL (423.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(O)CC(O)=O |
| Afficher plus |