Learn More
3-Hydroxymandelic Acid, MedChemExpress
Code produit 16449376
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW015326
MedChemExpress 3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
3-Hydroxymandelic Acid, a metabolite of Phenylephrine, Phenylephrine is a α-receptor agonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxymandelic Acid
CAS 17119-15-2
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 100 mg
SMILES O=C(O)C(O)C1=CC=CC(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism