Learn More
3-Hydroxymandelic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxymandelic Acid |
| CAS | 17119-15-2 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Benzeneacetic acid, α,3-dihydroxy-, Mandelic acid, m-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), α,3-Dihydroxybenzeneacetic acid, (±)-m-Hydroxymandelic acid, 3-Hydroxymandelic acid, DL-3-Hydroxymandelic acid, m-Hydroxymandelic acid, 3-Hydroxyphenylglycolic acid, 2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,9-10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(C(=O)O)c1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)acetic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.15 |
| Poids de la formule | 168.0423 |