Learn More
3-Hydroxyméthyl-(1-oxy-2,2,5,5-tétramétylpyrroline), TRC
Code produit 30403413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30403413 25 mg
30408229 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30403413 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94826025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55738-75-5
Formule moléculaire C9 H16 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.23
Synonyme 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-, 2,5-Dihydro-3-(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1H-pyrrol-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolin-1-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-N-oxyl, 3-Hydroxymethyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-1-oxyl
Nom IUPAC (1-λ^{1}-oxydanyl-2,2,5,5-tétraméthylpyrrol-3-yl)méthanol
SMILES CC1(C)C=C(CO)C(C)(C)N1[O]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxymethyl-(1-oxy-2,2,5,5-tetramethylpyrroline)
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5,11H,6H2,1-4H3
Poids de la formule 170.1181