Learn More
Acide 3-hydroxyméthyl-4-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15499116
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15499116 250 mg 250mg
15432049 1 g 1g
15442049 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15499116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64738.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire important pour la synthèse organique et pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 908142-03-0
Formule moléculaire C8H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.982
Numéro MDL MFCD14155851
Clé InChI DOQUCBSZQOPLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenylboronic acid, ksc005q4b, 3-hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl boronicacid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl-boronic acid, boronic acid, b-3-hydroxymethyl-4-methoxyphenyl
CID PubChem 53407782
Nom IUPAC [acide 3-(hydroxyméthyl)-4-méthoxyphényl]boronique
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)OC)CO)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxymethyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Beilstein 15501236
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 181.98
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre