Learn More
3-(hydroxyméthyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10635762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10635762 100 g Flacon en verre 100g
10081480 5 g Flacon en verre 5g
10524464 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635762 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132001000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-55-0
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006407
Clé InChI MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
CID PubChem 7510
Nom IUPAC (pyridin-3-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Hydroxymethyl)pyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -7°C
Couleur Jaune
Densité 1.1240g/mL
Point d’ébullition 259°C
Point d’éclair 149°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CH2OH
Indice de réfraction 1.5425 to 1.5455
Quantité 100 g
Beilstein 21, V,2, 172
Merck Index 15, 6612
Gravité spécifique 1.124
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in ether
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(Hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.