Learn More
Acide 3-hydroxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11465587 1 g 1g
11475587 5 g 5g
11485587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23563.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 621-37-4 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-37-4
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004337
Clé InChI FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphenylacetic acid, 2-3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxyphenyl acetic acid, 3-hydroxybenzeneacetic acid, 3-hydroxyphenylacetate, m-hydroxyphenylacetic acid, m-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-hydroxy, metahydroxy phenylacetic acid, acetic acid, m-hydroxyphenyl
CID PubChem 12122
ChEBI CHEBI:17445
Nom IUPAC Acide 2-(3-hydroxyphényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphenylacetic acid
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 1 g
Beilstein 2086506
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%