Learn More
3-hydroxyphénylacétylène, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10390284 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10390284 1 g Flacon en verre 1g
10186663 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10390284 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392410010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10401-11-3
Formule moléculaire C8H6O
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00078347
Clé InChI AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
CID PubChem 139144
Nom IUPAC 3-éthynylphénol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphenylacetylene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.8030g/mL
Point d’éclair 103°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4C∽CH
Indice de réfraction 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.803
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxyphenylacetylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.