Learn More
3-hydroxyphénylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352467 5 g 5g
11342467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11523.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10401-11-3 | C8H6O | 118.14 g/mol
3-Hydroxyphenylacetylene is used as a fluorogenic and chromogenic probe for bacterial enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-hydroxyphénylacétylène est utilisé comme sonde fluorogénique et chromogène pour les enzymes bactériennes.
Solubilité
Miscible avec le diméthylformamide.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10401-11-3
Formule moléculaire C8H6O
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00078347
Clé InChI AODMJIOEGCBUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphenylacetylene, phenol, 3-ethynyl, m-ethynylphenol, 3-ethynyl-phenol, #, 3-hydroxy-phenylacetylene, 3-hydroxyphenyl acetylene, 3-hydroxy-1-ethynylbenzene, phenol, 3-ethynyl-9ci
CID PubChem 139144
Nom IUPAC 3-éthynylphénol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphenylacetylene
Densité 1.09
Point d’ébullition 231°C
Indice de réfraction 1.587
Quantité 5 g
Beilstein 2076613
Informations sur la solubilité Miscible with dimethylformamide.
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 97%