Learn More
3-Iodure d’hydroxyphényltriméthammonium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxyphenyltrimethylammonium Iodide |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13NO.HI/c1-10(2,3)8-5-4-6-9(11)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H |
| Poids de la formule | 279.012 |