Learn More
Anhydride 3-hydroxyphtalique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10400924 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10400924 1 g Flacon en verre 1g
10254544 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10400924 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 394350010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 37418-88-5 | C8H4O4 | 164.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37418-88-5
Formule moléculaire C8H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 164.12
Numéro MDL MFCD00011557
Clé InChI CCTOEAMRIIXGDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxyphthalic anhydride, 4-hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, 3-hydroxyphthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4-hydroxy, 4-hydroxy-isobenzofuran-1,3-dione, phthalic anhydride, 3-hydroxy, 4-hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione,4-hydroxy, 3-hydroxyphthalicanhydride, 3-hydroxyphthalic anhydride treated .beta.-lactoglobulin from bovine whey
CID PubChem 96580
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-benzofurane-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)OC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphthalic anhydride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxyphthalic anhydride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.