Learn More
3-Anhydride hydroxyphtalique, TRC
Code produit 30405018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30405018 2.5 g
30408612 5 g
30405904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9512702.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37418-88-5
Formule moléculaire C8H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 164.11
Synonyme 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Poids de la formule 164.011