Learn More
3-Anhydride hydroxyphtalique, TRC
Code produit 30408612
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408612 5 g
30405018 2.5 g
30405904 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408612 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9512705G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37418-88-5
Formule moléculaire C8H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 164.11
Synonyme 3-Hydroxyphthalic Acid Anhydride, 4-Hydroxy-1,3-isobenzofurandione, 4-Hydroxy-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Hydroxyisobenzofuran-1,3-dione, NSC 80858
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES Oc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxyphthalic Anhydride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4O4/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3,9H
Poids de la formule 164.011