Learn More
3-Hydroxypicolinic acid, MedChemExpress
Code produit 16483459
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16483459 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0030
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
3-Hydroxypicolinic acid is a picolinic acid derivative, and belongs to the pyridine family.
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxypicolinic acid
CAS 874-24-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H5NO3
Quantité 1 g
Synonyme Picolinic acid, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI) 2-Carboxy-3-hydroxypyridine
Informations sur la solubilité DMSO : 65 mg/mL (467.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC=C1O)O
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism